Descripción
- La V-100 es económica y resistente a productos químicos con un diseño de ahorro de espacio.
- Cubre las necesidades esenciales de generación de vacío.
- Es muy adecuada para trabajar con I-100 y R-100.
Especificaciones
Especificaciones
| Vacío máx. | 10 mbar (± 2 mbar) |
| temp. | Manual |
| Incluye | Trampa de frío secundaria (sin interfaz) |
| Caudal | 1,5 m3/h. |
| Tipo de bomba | Bomba de vacío de diafragma |
| Clasificación de carcasa | IP20 |
| Aplicaciones | Rotavapor |
| Presión máxima | 1,013 bar |
| Tensión | 100/240 V |