Descripción
- Eficaz fuente de vacío para presupuestos limitados
- Su pequeño tamaño permite ahorrar un valioso espacio en el laboratorio
- Diseño ligero y compacto con asa de transporte integrada
- Alto tiempo de actividad gracias a su bajo mantenimiento
- Regulación de vacío precisa gracias a la interfaz opcional
- Duración máxima debido a: Diseño sólido y estable y modo ECO2 integrado
- Activación/Desactivación regulada por la interfaz I-100, ideal para trabajar con el Rotavapor R-100
- Incluye silenciador y 2 m de tubos de vacío
Especificaciones
Especificaciones
| Vacío máx. | 10 mbar |
| temp. | Interfaz 1-100 |
| Incluye | Interfaz I-100, frasco de Woulff y condensador secundario con aislamiento |
| Modelo | V-100 e I-100 |
| Caudal | 1,5 m3/h. |
| Tipo de bomba | Sistema de vacío |
| Clasificación de carcasa | IP20 |
| Aplicaciones | Rotavapor |
| Presión máxima | 26 libras |
| Tensión | 100/240 V |