Learn More
BUCHI Bomba de vacío V-100
Código de producto. 15344916 Tienda Buchi Productos
Change view
Click to view available options
temp.:
Interfaz 1-100
Manual
Incluye:
Frasco de Woulff (sin interfaz ni condensador secundario)
Frasco de Woulff, condensador secundario
Frasco de Woulff, trampa de frío secundaria (sin interfaz)
Interfaz I-100 y frasco de Woulff (sin condensador secundario)
Interfaz I-100, frasco de Woulff y condensador secundario con aislamiento
Interfaz I-100, frasco de Woulff y trampa de frío secundaria
Sin equipo opcional
Trampa de frío secundaria (sin interfaz)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. temp. Incluye unitSize
15344916 Interfaz 1-100 Interfaz I-100 y frasco de Woulff (sin condensador secundario) cada uno
15354916 Interfaz 1-100 Interfaz I-100, frasco de Woulff y condensador secundario con aislamiento cada uno
15374916 Manual Sin equipo opcional cada uno
15304926 Manual Frasco de Woulff (sin interfaz ni condensador secundario) cada uno
15314926 Manual Frasco de Woulff, condensador secundario cada uno
15394916 Manual Trampa de frío secundaria (sin interfaz) cada uno
15334926 Manual Frasco de Woulff, trampa de frío secundaria (sin interfaz) cada uno
15364916 Interfaz 1-100 Interfaz I-100, frasco de Woulff y trampa de frío secundaria cada uno
8 options
Código de producto. 15344916
Marca: BUCHI 11V100110
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La bomba de vacío V-100 es una bomba de vacío de diafragma de PTFE resistente a productos químicos con diseño que ahorra espacio. Cubre las necesidades esenciales de generación de vacío.
  • Eficaz fuente de vacío para presupuestos limitados
  • Su pequeño tamaño permite ahorrar un valioso espacio en el laboratorio
  • Diseño ligero y compacto con asa de transporte integrada
  • Alto tiempo de actividad gracias a su bajo mantenimiento
  • Regulación de vacío precisa gracias a la interfaz opcional
  • Duración máxima debido a: Diseño sólido y estable y modo ECO2 integrado
  • Activación/Desactivación regulada por la interfaz I-100, ideal para trabajar con el Rotavapor R-100
  • Incluye silenciador y 2 m de tubos de vacío
Especificaciones
Vacío máx. 10 mbar
temp. Interfaz 1-100
Incluye Interfaz I-100 y frasco de Woulff (sin condensador secundario)
Modelo V-100
Caudal 1,5 m³/h
Tipo de bomba Sistema de vacío
Clasificación de carcasa IP20
Aplicaciones Rotavapor
Presión máxima atmosférico
Tensión 100/240 V