Learn More
BUCHI Bomba de vacío V-100
Código de producto. 15334926 Tienda Buchi Productos
Change view
Click to view available options
temp.:
Interfaz 1-100
Manual
Incluye:
Frasco de Woulff (sin interfaz ni condensador secundario)
Frasco de Woulff, condensador secundario
Frasco de Woulff, trampa de frío secundaria (sin interfaz)
Interfaz I-100 y frasco de Woulff (sin condensador secundario)
Interfaz I-100, frasco de Woulff y condensador secundario con aislamiento
Interfaz I-100, frasco de Woulff y trampa de frío secundaria
Sin equipo opcional
Trampa de frío secundaria (sin interfaz)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. temp. Incluye unitSize
15334926 Manual Frasco de Woulff, trampa de frío secundaria (sin interfaz) cada uno
15354916 Interfaz 1-100 Interfaz I-100, frasco de Woulff y condensador secundario con aislamiento cada uno
15374916 Manual Sin equipo opcional cada uno
15304926 Manual Frasco de Woulff (sin interfaz ni condensador secundario) cada uno
15344916 Interfaz 1-100 Interfaz I-100 y frasco de Woulff (sin condensador secundario) cada uno
15314926 Manual Frasco de Woulff, condensador secundario cada uno
15394916 Manual Trampa de frío secundaria (sin interfaz) cada uno
15364916 Interfaz 1-100 Interfaz I-100, frasco de Woulff y trampa de frío secundaria cada uno
8 options
Código de producto. 15334926
Marca: BUCHI 11V100012
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La bomba de vacío V-100 es una bomba de vacío de diafragma de PTFE resistente a productos químicos con diseño que ahorra espacio. Cubre las necesidades esenciales de generación de vacío.
  • La V-100 es económica y resistente a productos químicos con un diseño de ahorro de espacio.
  • Cubre las necesidades esenciales de generación de vacío.
  • Es muy adecuada para trabajar con I-100 y R-100.
Especificaciones
Vacío máx. 10 mbar (± 2 mbar)
temp. Manual
Incluye Frasco de Woulff, trampa de frío secundaria (sin interfaz)
Caudal 1,5 m3/h.
Tipo de bomba Bomba de vacío de diafragma
Clasificación de carcasa IP20
Aplicaciones Rotavapor
Presión máxima 1,013 bar
Tensión 100/240 V