Learn More
BUCHI Bomba de vacío V-100
Código de producto. 15314926 Tienda Buchi Productos
Change view
Click to view available options
temp.:
Interfaz 1-100
Manual
Incluye:
Frasco de Woulff (sin interfaz ni condensador secundario)
Frasco de Woulff, condensador secundario
Frasco de Woulff, trampa de frío secundaria (sin interfaz)
Interfaz I-100 y frasco de Woulff (sin condensador secundario)
Interfaz I-100, frasco de Woulff y condensador secundario con aislamiento
Interfaz I-100, frasco de Woulff y trampa de frío secundaria
Sin equipo opcional
Trampa de frío secundaria (sin interfaz)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. temp. Incluye unitSize
15314926 Manual Frasco de Woulff, condensador secundario cada uno
15354916 Interfaz 1-100 Interfaz I-100, frasco de Woulff y condensador secundario con aislamiento cada uno
15374916 Manual Sin equipo opcional cada uno
15304926 Manual Frasco de Woulff (sin interfaz ni condensador secundario) cada uno
15344916 Interfaz 1-100 Interfaz I-100 y frasco de Woulff (sin condensador secundario) cada uno
15394916 Manual Trampa de frío secundaria (sin interfaz) cada uno
15334926 Manual Frasco de Woulff, trampa de frío secundaria (sin interfaz) cada uno
15364916 Interfaz 1-100 Interfaz I-100, frasco de Woulff y trampa de frío secundaria cada uno
8 options
Código de producto. 15314926
Marca: BUCHI 11V100011
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La bomba de vacío V-100 es una bomba de vacío de diafragma de PTFE resistente a productos químicos con diseño que ahorra espacio. Cubre las necesidades esenciales de generación de vacío.
  • Eficaz fuente de vacío para presupuestos limitados
  • Su pequeño tamaño permite ahorrar un valioso espacio en el laboratorio
  • Se utiliza para numerosas aplicaciones: Evaporación, secado y concentración, colado por succión y filtración
  • Diseño ligero y compacto con asa de transporte integrada
  • Alto tiempo de actividad gracias a su bajo mantenimiento
  • Regulación de vacío precisa gracias a la interfaz opcional
  • Alta resistencia química gracias al uso de materiales de calidad
  • Duración máxima debido a:
    • Diseño sólido y estable
    • Modo ECO2 integrado
Especificaciones
Vacío máx. 10 mbar
temp. Manual
Incluye Frasco de Woulff, condensador secundario
Caudal 1,5 m³/h
Tipo de bomba Bomba de diafragma
Clasificación de carcasa IP20
Aplicaciones Aparato de destilación de evacuación, filtración por vacío, cabinas de secado por vacío, hornos de secado
Presión máxima 2 bar
Para utilizar con (equipo) I-300/I-300 Pro y R-300
Tensión 100/240 V