Learn More
UVP Soporte de exposición UVP XX-15
Código de producto. 11799064
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Lámpara de sobremesa modelo XX-15
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
11799064 Lámpara de sobremesa modelo XX-15 cada uno
1 options
Código de producto. 11799064
Marca: UVP 18006201
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para usar con lámparas UV UVP XX-15
  • Los modelos de lámpara XX-15 se pueden acoplar al soporte de exposición para la exposición de los materiales a la luz ultravioleta
  • El estante se puede ajustar a diferentes niveles para establecer distancias desde la fuente UV
Especificaciones
Fondo (imperial) 6 in
Fondo (métrico) 152,4 mm
Para utilizar con (equipo) Lámpara de sobremesa modelo XX-15
Altura (imperial) 13 in
Altura (métrico) 330,2 mm
Cantidad de embalaje 1 unidad
Anchura (imperial) 20 in
Anchura (métrico) 508 mm
Tipo de producto Soporte de exposición
Título del producto
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.