Learn More
UVP Tubos de repuesto de luz blanca
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Lámpara UV de serie EL tipo 14
Lámpara UV de serie EL tipo 16 y transiluminador de alto rendimiento
Lámpara de rayos múltiples, modelo MRL-58
Transiluminador de luz blanca, modelo TW-43
Transiluminador, modelos TLW-20, TMW-20 y TW-26
Vataje:
4 W
6 W
8 W
14 W
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Fuente de luz | White light |
| Vataje | 8 W |
| Para utilizar con (equipo) | Transiluminador, modelos TLW-20, TMW-20 y TW-26 |
| Incluye | Tubo blanco frío de 8 W |
| Longitud (imperial) | 11,33 in |
| Longitud (métrico) | 28,7 cm |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Tipo de producto | Tubo de repuesto |