Learn More
UVP Tubos de repuesto de luz blanca
Código de producto. 12802989
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Lámpara UV de serie EL tipo 14
Lámpara UV de serie EL tipo 16 y transiluminador de alto rendimiento
Lámpara de rayos múltiples, modelo MRL-58
Transiluminador de luz blanca, modelo TW-43
Transiluminador, modelos TLW-20, TMW-20 y TW-26
Vataje:
4 W
6 W
8 W
14 W
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Vataje unitSize
12802989 Transiluminador de luz blanca, modelo TW-43 14 W cada uno
12893918 Lámpara de rayos múltiples, modelo MRL-58 8 W 1 PCS
12873918 Transiluminador, modelos TLW-20, TMW-20 y TW-26 8 W 1 PCS
12822979 Lámpara UV de serie EL tipo 14 4 W 1 PCS
12882979 Lámpara UV de serie EL tipo 16 y transiluminador de alto rendimiento 6 W 1 PCS
5 options
Código de producto. 12802989
Marca: UVP 34005901
Solo quedan null
Especificaciones
Fuente de luz White light
Vataje 14 W
Para utilizar con (equipo) Transiluminador de luz blanca, modelo TW-43
Altura (imperial) 4,25 in
Altura (métrico) 10,8 cm
Incluye Tubo blanco frío de 14 W
Cantidad de embalaje 1 unidad
Anchura (imperial) 16 in
Anchura (métrico) 40,6 cm
Tipo de producto Tubo de repuesto