Learn More
UVP Cabinas de visualización UV
Descripción
- El visor de caucho suave incluye un filtro de control de contraste.
- Los interruptores de control se han situado de manera cómoda para seleccionar las longitudes de onda UV o la luz blanca de varilla interior
- El fácil acceso al interior de la cabina se realiza a través de la cortina que también bloquea la luz ambiental
- Fabricadas con plástico ligero
- El gabinete C-65 puede contener una o dos lámparas de 8 vatios de la serie EL (se venden por separado)
Especificaciones
Especificaciones
| Tensión | 230V |
| Fondo (métrico) | 409mm |
| Altura (métrico) | 400mm |
| Anchura (métrico) | 493mm |
| Modelo | C-65 |
| Cantidad de embalaje | 1Pack |
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía en capa fina, pruebas no destructivas, inspección, mineralogía, fluorescencia |
| Tipo de producto | Cámara UV |