Learn More
UVP Sistemas de imagen PhotoDoc-It™
Código de producto. 11778356
Change view
Click to view available options
Modelo:
LM-20
LM-26
M20V
PhotoDoc-It 70
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo unitSize
11778356 LM-20 cada uno
11768356 M20V cada uno
11798356 LM-26 cada uno
12812969 PhotoDoc-It 70 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11778356 Proveedor UVP N.º de proveedor 97027408
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Capture, imprima y guarde imágenes en color para la documentación de geles básicos con este sistema de laboratorio compacto y económico. Los sistemas de imagen UVP™ PhotoDoc-It™ proporcionan una solución de adquisición de imágenes de bajo coste sin necesidad de película.
  • La cámara digital a color tiene una resolución de 10 megapíxeles: el usuario puede ver las imágenes directamente en la cámara o en la pantalla LCD a color (opcional).
  • La campana extractora de metal ligero proporciona un entorno compacto de cuarto oscuro.
  • Las imágenes se guardan en la tarjeta de memoria de la cámara o se imprimen al instante en impresiones a color de bajo coste de 10,16 × 15,24 cm (4 × 6 pulg.) mediante la económica impresora fotográfica incluida.
  • Se incluye un filtro de bromuro Ethidium™ para geles con tinción fluorescente (de 580 a 630 nm) dentro de la campana extractora y se pueden cambiar por tipos de filtro.
  • Una cerradura con combinación protege la cámara del cuarto oscuro. La LCD mostrada en la imagen es un accesorio opcional. Dimensiones: 337 mm × 241 mm × 432 mm El sistema PhotoDoc-It es una solución de muy bajo coste para capturar, imprimir y guardar imágenes en color para la documentación de geles básicos sin necesidad de película.
Especificaciones
Tensión 230V
Fondo (métrico) 241mm
Tipo de filtro EtBr rojo
Tamaño en píxeles 16MP
Altura (métrico) 432mm
Longitud de onda 302-365 nm
Anchura (métrico) 337mm
Modelo LM-20
temp 302-365 nm
Cantidad de embalaje 1Pack
Impresora incluida
Tipo de cámara DigiCam 70
Para utilizar con (aplicación) Imágenes de geles, imágenes colorimétricas, fluorescencia
Tipo de producto Sistema de obtención de imágenes