Learn More
UVP Protectores para lámparas Pen-Ray™
Descripción
Para dirigir o modificar la salida de emisiones de la lámpara 11SC-1 (UVP90 001 201)
- La protección A tiene un orificio de 1,01 mm (0,04 in) de D.I. para una fuente de tipo punto
- La protección B tiene una ventana de 7,87 x 16,00 mm (0,31 x 0,63 in)
- La protección C tiene una ventana de 4,82 x 38,1 mm (0,19 x 1,5 in)
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Lámpara UV modelo 11SC-1 Pen-Ray™ |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Tipo de producto | Protección A |