Learn More
UVP Tubos UV de repuesto
Código de producto. 12862989
Change view
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
302 nm
365 nm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Wavelength unitSize
12862989 365 nm cada uno
12822989 254 nm cada uno
11798231 302 nm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12862989 Proveedor UVP N.º de proveedor 34000601
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con lámparas UV de 8 W.
Para su uso con lámparas UV de 8 W.
  • Para su uso con lámparas UV de 8 W
Especificaciones
Vataje 8 W
Wavelength 365 nm
Para utilizar con (equipo) Transiluminador modelo TLW-20, entrecruzador modelo CL-1000, transiluminadores modelos 2UV y 3UV y lámpara UV serie EL
Longitud (imperial) 11,33 in
Longitud (métrico) 28,7 cm
Tipo de producto Tubo UV de repuesto