Learn More
UVP Tubos de luz UV de repuesto
Código de producto. 12883918
Click to view available options
Wavelength:
302 nm
365 nm
Vataje:
6 W
15 W
20 W
40 W
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 12883918
Marca: UVP 34000902
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tubos de luz UV de repuesto para transiluminadores y lámparas ultravioletas de 4, 6, 15, 20 y 40 vatios
Specifikationer
Vataje 15 W
Wavelength 365 nm
Para utilizar con (equipo) Lámpara UV de sobremesa modelo XX-15L, sistema de imagen ChromaDoc-It™ y cabinas de visualización UV grandes Chromato-Vue™ C-70G, C-71, C-75
Cantidad de embalaje 1 unidad
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.