Learn More
UVP Tubos de luz UV de repuesto
Click to view available options
Wavelength:
302 nm
365 nm
Vataje:
6 W
15 W
20 W
40 W
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Vataje | 40 W |
| Wavelength | 365 nm |
| Para utilizar con (equipo) | Lámpara de sobremesa, modelo XX-40 |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |