Learn More
UVP Tubos de luz UV de repuesto
Código de producto. 12883918
Change view
Click to view available options
Wavelength:
302 nm
365 nm
Vataje:
6 W
15 W
20 W
40 W
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Wavelength Vataje unitSize
12883918 365 nm 15 W cada uno
12842989 302 nm 6 W cada uno
12813858 365 nm 40 W 1 PCS
12893848 365 nm 20 W cada uno
4 options
Código de producto. 12883918
Marca: UVP 34000902
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tubos de luz UV de repuesto para transiluminadores y lámparas ultravioletas de 4, 6, 15, 20 y 40 vatios
Especificaciones
Vataje 15 W
Wavelength 365 nm
Para utilizar con (equipo) Lámpara UV de sobremesa modelo XX-15L, sistema de imagen ChromaDoc-It™ y cabinas de visualización UV grandes Chromato-Vue™ C-70G, C-71, C-75
Cantidad de embalaje 1 unidad