Learn More
UVP Pack para uso sobre el terreno Pen-Ray™
Código de producto. p-2622266
Change view
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
365 nm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Wavelength unitSize
12843828 365 nm cada uno
12853828 254 nm 1 PCS
2 options
Código de producto. 12843828
Marca: UVP 95025601
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Incluye una fuente de luz UV Pen-Ray™ y una fuente de alimentación de CC (con batería de 9 V) en un paquete compacto y portátil
  • Ligeras (136,07 g [0,3 lb]) y lo suficientemente pequeñas para caber en un bolsillo
  • Pueden transportarse mediante la pinza para cinturón fijada a la fuente de alimentación
  • Longitud de iluminación: 1,75 in (44,5mm)
  • Longitud total: 4,25 in (108mm)
  • Diámetro de cuarzo/mango: 0,375 in (9,5mm)
  • Dimensiones: (95,25 x 60,45 x 25,4 mm; an. x p. x al)
Inspecciones de uso sobre el terreno, espectroscopía, fluorometría y calibración de longitud de onda
Especificaciones
Wavelength 365 nm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 95,2 x 60,4 x 25,4 mm (3,75 x 2,38 x 1 pulg)
Para utilizar con (aplicación) Inspecciones de uso sobre el terreno, espectroscopía, fluorometría y calibración de longitud de onda
Altura (imperial) 1 in
Altura (métrico) 25,4 mm
Longitud (imperial) 3,75 in
Longitud (métrico) 95,2 mm
Cantidad de embalaje 1 unidad
Anchura (imperial) 2,38 in
Anchura (métrico) 60,4 mm