Learn More
UVP Tubo de lámpara de rayos múltiples MRL-58
Descripción
- Tubo de UV
- Bombilla de 8 W
- 365nm
Aplicaciones:
Electroforesis en gel, visualización de ácidos nucleicos, análisis de ADN y pruebas bioquímicas
Especificaciones
Especificaciones
| Vataje | 8 W |
| Wavelength | 365 nm |
| Para utilizar con (equipo) | Lámpara de rayos múltiples MRL-58 y transiluminador Visi-Blue™ |
| Longitud (imperial) | 11,33 in |
| Longitud (métrico) | 287,7 mm |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |