Learn More
UVP Tubo de repuesto para minilámpara ultravioleta
Especificaciones
Especificaciones
| Vataje | 4 W |
| Wavelength | 365/312 nm |
| Para utilizar con (equipo) | Minilámpara UV compacta y portátil modelos UVGL-15 y UVSL-14P |
| Longitud (imperial) | 5,31 in |
| Longitud (métrico) | 134,9 mm |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |