Learn More
UVP Soportes para lámpara
Código de producto. p-2621974
Change view
Click to view available options
Modelo:
J-124
J-129
J-138
Tamaño de la unidad:
1 PCS
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo unitSize
12611732 J-138 1 PCS
11786812 J-129 1 PCS
11718231 J-124 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12611732 Proveedor UVP N.º de proveedor 18006301
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Permite manejar de forma fácil y cómoda las lámparas UV sin utilizar las manos
Permite manejar de forma fácil y cómoda las lámparas UV sin utilizar las manos
  • Carcasa: Varía de la carcasa de metal con una capa de polvo resistente a arañazos en la carcasa de plástico
  • Permite manejar la lámpara sin utilizar las manos
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 330 x 76 x 273 mm (13 x 3 x 10,74 pulg)
Para utilizar con (equipo) Lámpara UV serie EL
Altura (imperial) 10,74 in
Altura (métrico) 273 mm
Longitud (imperial) 13 in
Longitud (métrico) 330 mm
Modelo J-138
Cantidad de embalaje 1 unidad
Anchura (imperial) 3 in
Anchura (métrico) 76 mm
Tipo de producto Soporte para lámpara