Learn More
UVP Soportes para lámpara
Description
Permite manejar de forma fácil y cómoda las lámparas UV sin utilizar las manos
- Carcasa: Varía de la carcasa de metal con una capa de polvo resistente a arañazos en la carcasa de plástico
- Permite manejar la lámpara sin utilizar las manos
Specifications
Specifications
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 330 x 76 x 273 mm (13 x 3 x 10,74 pulg) |
| Para utilizar con (equipo) | Lámpara UV serie EL |
| Altura (imperial) | 10,74 in |
| Altura (métrico) | 273 mm |
| Longitud (imperial) | 13 in |
| Longitud (métrico) | 330 mm |
| Modelo | J-129 |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Anchura (imperial) | 3 in |
| Anchura (métrico) | 76 mm |
| Show More |