Learn More
Analytik Jena™ UVP iBox Scientia
Descripción
- Los sistemas UVP iBox Scientia son sistemas de imágenes ópticas fáciles de usar para la detección no invasiva de marcadores fluorescentes en animales pequeños. Están equipados con cámaras CCD de alta resolución y refrigeración profunda, y óptica extremadamente sensible. La alta resolución y la baja sensibilidad a la luz de la cámara permiten la detección de blancos débiles. UVP iBox Scientia incluye iluminación de luz epi white, UV de 365 nm y luz azul de 480 nm integrada en el cuarto oscuro. El cuarto oscuro también incluye una rueda de filtro de cinco posiciones con filtros de excitación GFP y RFP incluidos y una plataforma motorizada con un intervalo de 25,4 cm (10 pulg.).
- La fuente multiespectral eLITE Xe automatizada con fuente de alimentación externa facilita la iluminación de alta intensidad. eLITE utiliza una lámpara de xenón de 150 W para proporcionar iluminación epi de 400 a 800 nm a través de un cable de fibra óptica. eLITE está controlado por software e incluye ocho posiciones de filtro de excitación.
- El software VisionWorks incluido prioriza la integridad de los datos mediante la recopilación de datos de imágenes sin modificar para investigación y publicaciones. El software VisionWorks maneja todas las necesidades de flujo de trabajo con herramientas extensas como: macros, plantillas, anotaciones, resaltados, texto, análisis cuantitativo, volúmenes tumorales y mediciones. VisionWorks es capaz de crear informes y exportar datos para documentar completamente la investigación. El software es compatible con 21 CFR parte 11 y con Win 7, 8 y 10.
Especificaciones
Especificaciones
| Tensión | 230 V |
| Fondo (métrico) | 44 cm |
| Tipo de filtro | Bandeja de filtros automatizada de 5 posiciones |
| Tamaño en píxeles | 3,2 MP ampliables a 9,6 MP |
| Incluye | Cuarto oscuro, placa de calentamiento, juego de filtros gfp/rfp, BioLite |
| Altura (métrico) | 81 cm |
| Resolución | 2184 x 1472 |
| Anchura (métrico) | 44 cm |
| Tipo de lente | Objetivo motorizado de 25 mm f/0.95 |
| Tipo de cámara | CCD |
| Mostrar más |