Learn More
UVP Lámparas de visualización de alto rendimiento Mineralight™: Tubos de repuesto
Código de producto. 11776832
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Tubo de onda corta de repuesto
Tubo de onda larga de repuesto
Tubo de onda media de repuesto
Wavelength:
254 nm
302 nm
365 nm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Wavelength unitSize
11776832 Tubo de onda larga de repuesto 365 nm cada uno
11847104 Tubo de onda corta de repuesto 254 nm cada uno
11766832 Tubo de onda media de repuesto 302 nm cada uno
3 options
Código de producto. 11776832
Marca: UVP 34006001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tubos UVP de 25 W que proporcionan horas de iluminación UV cuando se utilizan con lámparas de visualización Mineralight de alto rendimiento.
  • Tubos UV de 25 W para una iluminación brillante
  • Disponible con UV de 254 nm, 302 nm o 365 nm
  • Utilice los soportes incluidos con la lámpara para fijarla en el techo u otra estructura para la iluminación UV suspendida
  • Dimensiones: 46,99 x 12,06 x 12,7 cm (18,5 x 4,75 x 5 in, an. x p. x al.)
Fluorescencia, esterilización, inspección
Especificaciones
Vataje 25 W
Wavelength 365 nm
Para utilizar con (aplicación) Fluorescencia, esterilización, inspección
Para utilizar con (equipo) Modelo UVL-225D y UVSL-225D lámpara UV de visualización Mineralight™
Longitud (imperial) 17,12 in
Longitud (métrico) 434,84 mm
Cantidad de embalaje 1 unidad
Tipo de producto Tubo de onda larga de repuesto