Learn More
Analytik Jena Sistemas de imagen GelStudio
Se utiliza para el trabajo preparativo en geles por medio de una protección UV integrada. Los sistemas de imagen UVP GelStudio son sistemas con control por ordenador.
Especificaciones
| Transiluminador | UV (302 nm) |
|---|---|
| Tipo de filtro | Bandeja de filtro extraíble automatizada de cinco posiciones (filtro EtBr incluido) |
| Software | Software de adquisición y análisis VisionWorks |
| Sistema operativo | Pantalla táctil para ordenador de 15,6 in integrada |
| Para utilizar con (aplicación) | Fluorescencia, UV, geles de ADN, geles de proteínas, geles de luz azul, azul de Coomassie, GelGreen, SYBR Green, recuento de colonias y colorantes fluorescentes visibles |
Descripción
- Cámara monocroma sensible a la luz con zoom motorizado
- Excelentes imágenes de aplicaciones de fluorescencia y colorimétricas
- Ordenador integrado con pantalla táctil de gran tamaño de 15.6 pulgadas, con orificio de acceso para la fuente eLITE opcional, luz blanca epi, bandeja extraíble para transiluminador, transiluminador de perfil bajo con filtro de 25 × 26 cm/302 nm para la adquisición de imágenes autoexplicativas
- Cuando la función está activa, el software resalta claramente el estado para facilitar el flujo de trabajo y la navegación
- Los usuarios pueden controlar fácilmente los ajustes con la intuitiva interfaz de pantalla táctil
- La sala oscura compacta hermética a la luz con transiluminador de deslizamiento se utiliza para varios usuarios y múltiples aplicaciones
- Máxima comodidad gracias a la puerta "Slide2Hide"
- La puerta frontal se pliega y desliza fácilmente debajo del transiluminador
- La luz UV se apaga automáticamente cuando se abre la puerta, interruptor de intensidad UV/50 %/100 %
- Hay un transiluminador de perfil bajo con iluminación de gran área de 25 × 26cm colocado en un cajón extraíble
- Los usuarios pueden deslizar la mesa UV para facilitar el posicionamiento del gel
- Protección UV incorporada, unidad flash USB, software VisionWorks para adquisición de imágenes y análisis
- La cámara CMOS monocroma digital sensible a la luz proporciona imágenes de alta resolución con un zoom motorizado de 5.0 (8 - 48 mm, F1.2) y una profundidad de datos de 12 bits Li>La red W-LAN sirve para un sistema autónomo con conexión a la red y los usuarios pueden capturar imágenes fácilmente y guardarlas en la unidad flash
- Las funciones de software adicionales se pueden utilizar con botones situados cómodamente
- El panel de control permite a los usuarios optimizar la exposición, la apertura, el zoom y el enfoque, que se pueden ajustar con la pantalla táctil
- Advertencia de saturación: Una superposición de color muestra las áreas de imagen de la imagen demasiado saturadas y alerta a los usuarios para que ajusten la exposición y/o los ajustes de la abertura
- Ajuste automático: Ajusta automáticamente el histograma de la imagen para adquirir imágenes ideales
- Iluminación y filtros: Permite la selección de los filtros de emisión e iluminación de transiluminación y epi
- Preferencias: La ventana de preferencias del usuario permite el ajuste de la configuración predeterminada del sistema, como la ubicación para guardar las imágenes capturadas
- Selección de idioma: El inglés es el idioma por defecto del software. Los usuarios pueden seleccionar alternativamente entre alemán, chino (simplificado), turco, japonés, español, coreano y ruso para todos los botones y texto en pantalla
- Los filtros de emisión (de 580 a 630 nm) están colocados en la bandeja de filtro de cinco posiciones de fácil acceso
- El filtro de bromuro de etidio es estándar, hay disponibles filtros adicionales
- Hay disponibles módulos de lámparas de onda larga (365 nm), de onda corta (254 nm) o una combinación de 254/365 nm
Certifications
CSA and CE certified
Garantía
3 year warranty
Especificaciones
| UV (302 nm) | |
| Software de adquisición y análisis VisionWorks | |
| Fluorescencia, UV, geles de ADN, geles de proteínas, geles de luz azul, azul de Coomassie, GelGreen, SYBR Green, recuento de colonias y colorantes fluorescentes visibles |
| Bandeja de filtro extraíble automatizada de cinco posiciones (filtro EtBr incluido) | |
| Pantalla táctil para ordenador de 15,6 in integrada |