Learn More
UVP Herramientas de gel: Bandejas de gel
Código de producto. 12853948
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
22,86 cm
26,67 cm
Anchura (métrico):
27,30 cm
29,21 cm
41,91 cm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) unitSize
12853948 22,86 cm 29,21 cm 1 PCS
12863948 26,67 cm 41,91 cm 1 PCS
12853908 22,86 cm 27,30 cm cada uno
3 options
Código de producto. 12853948
Marca: UVP 85000701
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para mover geles al transiluminador
  • Hecho de Plexiglas que transmite UV
  • Proteja la superficie del filtro del transiluminador de los arañazos
  • Los paneles laterales, curvados en un ángulo de 45°, se extienden hacia arriba desde la superficie de la bandeja para facilitar su manejo
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Transiluminador y sistema de imagen de gel
Tipo Bandeja de gel
Incluye Panel lateral de 45°
Material Plexiglas™
Dimensiones (L x An) 22,86 x 29,21 cm
Longitud (imperial) 9 pulg
Longitud (métrico) 22,86 cm
Anchura (imperial) 11,5 in
Anchura (métrico) 29,21 cm