Learn More
UVP Tubos de repuesto para lámpara ultravioleta compacta y portátil
Descripción
- Para su uso con lámparas UV de 4 y 6 W
Especificaciones
Especificaciones
| Fuente de luz | UV-A |
| Tensión | 230 V |
| Vataje | 4 W |
| Wavelength | 365 nm |
| Diámetro (imperial) | 0,62 in |
| Diámetro (métrico) | 15,8 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Lámpara UV serie EL, lámpara 3UV™, UVGL-25, UVL-21, UVL-23R, lámpara UV compacta UVL-23RW y cabinas de visualización UV de tamaño medio |
| Longitud (imperial) | 6 in |
| Longitud (métrico) | 134,8 mm |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Mostrar más |