Learn More
UVP Cubiertas de bloqueo UV transparentes
Código de producto. 12317553
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Transiluminadores 3uv™
Transiluminadores UV de formato estándar
Transiluminadores de sobremesa
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 12317553
Marca: UVP 19011201
Solo quedan null
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Electroforesis en gel
Color Transparente
Para utilizar con (equipo) Transiluminadores UV de formato estándar
Incluye Cubierta de bloqueo UV
Cantidad unidad
Tamaño 18 x 13 pulg.
Tipo de producto Cubierta con bloqueo UV