Learn More
UVP Transiluminadores UV de sobremesa: 3UV
Código de producto. p-4903327
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Área de filtración (métrica):
20 x 20 cm
missing translation for 'unitSize'
cada uno
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Transilluminators are powerful sources of ultraviolet radiation which can cause serious damage to unprotected eyes and skin. Read the ultraviolet Caution Information before operating any transilluminators.
Products in this grouping may have voltages other than the standard US 110/115V. Please review and confirm your selection before completing your order. Some of these products may not be returned.
Artikelnummer. 16515180
missing translation for 'mfr': UVP 95041701
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Transilluminators are powerful sources of ultraviolet radiation which can cause serious damage to unprotected eyes and skin. Read the ultraviolet Caution Information before operating any transilluminators.
Products in this grouping may have voltages other than the standard US 110/115V. Please review and confirm your selection before completing your order. Some of these products may not be returned.
Includes
Filtro de larga vida útil UVG de 5000 horas y cubierta de bloqueo UV con bisagras de altura ajustable
El nuevo diseño ofrece componentes actualizados para aumentar la eficacia, el rendimiento y la funcionalidad
Modelo compacto de ocho vatios con tres longitudes de onda UV y selección de tamaños de filtro. Ligero, portátil.
  • Alta potencia e intensidad UV sin parpadeo de luz
  • Fuente de alimentación universal con encendido rápido de la lámpara
  • Consumo eléctrico reducido
  • Mejora de la visualización del gel y la documentación del gel
Bestellinformation
Dimensions (including cover): 5H x 14W x 11.25 in. D (12.7 x 35.6 x 28.6cm) (3UV models have additional 0.4 in. on the height)
Certifications
Los modelos de 100-115 V están aprobados por la CSA.
Hay disponibles modelos de 230 V.
Spezifikation
Anchura (métrico) 35,6 cm
Altura (métrico) 13,7 cm
Certificaciones/conformidad CSA
Fondo (imperial) 11 in
Fondo (métrico) 27,9 cm
Altura (imperial) 5,4 in
Tipo de producto Transiluminador UV de sobremesa
Anchura (imperial) 14 in
Para utilizar con (aplicación) Electroforesis en gel, fluorescencia de ADN, fluorescencia de proteínas
Área de filtración (imperial) 7,87 x 7,87 pulg
Incluye Filtro de larga vida útil UVG 5000 horas, cubierta de bloqueo UV con bisagras
N.º de lugares 4
Vataje 8 W
Área de filtración (métrica) 20 x 20 cm
Requisitos eléctricos 100/115V, 60Hz
Tensión 100/115 V
Frecuencia 60 Hz
Wavelength 254/302/365 nm
Tipo de iluminación UV
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt