Learn More
UVP Lámpara UV portátil UVL-56
Descripción
- Mango de diseño ergonómico y cómodo
- El interruptor de encendido/apagado se encuentra en la parte trasera de la lámpara
- Las lámparas son ligeras para facilitar su manejo
- Carcasa de plástico duradero
- Seis vatios
Especificaciones
Especificaciones
| Fuente de luz | UV-A |
| Tensión | 230 V |
| Wavelength | 365 nm |
| Material del envase | Plástico |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 378 x 81 x 64 mm |
| Modelo | Lámpara UV portátil UVL-56 |