Learn More
UVP Lámpara UV compacta UVGL-15
Descripción
- Diseño de lámpara ligero y fácil de manejar
- 4 vatios
- Utilice las lámparas UV compactas con el soporte de lámpara J-124 para utilizarlas sin usar las manos
- Utilice las lámparas con cabina de visualización C-10 Chromato-Vue para la visualización de materiales en un ambiente oscuro
- La lámpara UV compacta está disponible en un estilo de 12 V (para el funcionamiento de mechero) que está diseñado para el curado del parabrisas (referencia de la lámpara 95-0019-14)
- Gafas de protección de bloqueo UV recomendadas
Especificaciones
Especificaciones
| Tensión | 230 V |
| Vataje | 4 W |
| Wavelength | 365 nm |
| Material del envase | Plástico |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 198 x 71 x 53 mm |
| Modelo | Lámpara UV compacta UVGL-15 |
| Tipo de producto | Lámpara UV |