Learn More
UVP Lámpara UV compacta UVG-11
Código de producto. 11718241
Change view
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Wavelength unitSize
11718241 254 nm 1 PCS
1 options
Código de producto. 11718241
Marca: UVP 95001615
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estas lámparas para numerosas aplicaciones, incluida la fluorescencia de geles tintados y la esterilización. Las lámparas UV compactas UVP™ están fabricadas con plástico ligero y duradero con un asa de diseño ergonómico.
  • Diseño de lámpara ligero y fácil de manejar
  • 4 vatios
  • Utilice las lámparas UV compactas con el soporte de lámpara J-124 para utilizarlas sin usar las manos
  • Utilice las lámparas con cabina de visualización C-10 Chromato-Vue para la visualización de materiales en un ambiente oscuro
  • La lámpara UV compacta está disponible en un estilo de 12 V (para el funcionamiento de mechero) que está diseñado para el curado del parabrisas (referencia de la lámpara 95-0019-14)
  • Gafas de protección de bloqueo UV recomendadas
Especificaciones
Tensión 230 V
Vataje 4 W
Wavelength 254 nm
Material del envase Plástico
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 198 x 71 x 53 mm
Para utilizar con (aplicación) Fluorescencia de geles teñidos y esterilización
Modelo Lámpara UV compacta UVG-11
Tipo de producto Lámpara UV