Learn More
uvex Guantes de montaje con revestimiento de poliuretano Unipur 6639
Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Tamaño:
6
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
10 pares
cada uno
Descripción
- Guantes de poliamida con revestimiento de poliuretano en la palma y las puntas de los dedos
- El revestimiento ofrece un alto nivel de resistencia a la abrasión
- Capacidades de agarre mejoradas en aplicaciones secas o ligeramente húmedas
- Ligero y sensible, ideal para trabajos mecánicos de precisión
- El material de color oscuro oculta la suciedad y las manchas
Especificaciones
Especificaciones
| Coating Material | Poliuretano |
| Color | Negro |
| Acabado exterior | Suave |
| Hand | Ambidiestro |
| Material | Polyamide |
| Tipo de producto | Guantes de protección mecánica |
| Tamaño | 6 |
| Modelo | Full-hand Mitt |