Learn More
uvex Guantes Profapren CF33
Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN 388:2016 (3 1 3 1 X), 374-1:2016 /Tipo A (A K L M N O) |
| Coating Material | Policloropreno |
| Color | Azul |
| Latex Free | Sí |
| Material | Algodón |
| Tipo de producto | Chemical-resistant Gloves |
| Tamaño | 7 |
| Grosor (métrico) | 0,75 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Industria química, pintura/revestimiento, metalurgia (limpieza) |
| Modelo | CF33 |
| Mostrar más |