Descripción
- Los guantes proporcionan resistencia a cortes de hoja de nivel 3/C, resistencia a la abrasión y máxima resistencia al desgarro
- Revestimiento de elastómero de alto rendimiento (HPE) en la palma y los dedos para mejorar las capacidades de agarre
- El revestimiento de espuma de agarre suave proporciona resistencia a la abrasión mecánica
- Alta flexibilidad con una muy buena sensación táctil
- La tecnología UVEX Climazone reduce la humedad y el calor excesivos
- La tecnología 3D Ergo garantiza un ajuste seguro
- Sin silicona según la prueba de impresión
Especificaciones
Especificaciones
| Área revestida | Palma y puntas de los dedos |
| Coating Material | Elastómero de alto rendimiento (HPE), espuma SoftGrip |
| Color | Gris |
| Cut Resistance Rating | ANSI A3 |
| Hand | Ambidiestro |
| Latex Free | Sí |
| Material | HPPE, Poliamida, Vidrio, Viscosa de bambú |
| Tipo de producto | Cut-resistant Gloves |
| Tamaño | 7 |
| Norma EN388 | 3X42C |
| Mostrar más |