Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Certificado ESD, EN ISO 20345: 2011 S1 SRC |
| Color | Negro |
| Diseñar | Mocasín |
| Material | Microvelour |
| Tamaño | 41 |
| Material del dedo del pie | Compuesto |
| Anchura (métrico) | 11 mm |
| Sexo | Unisex |
| Estilo de tobillo | Trainers |
| Waterproof | No |
| Mostrar más |