Descripción
- Tubos ultravioleta de repuesto
- El producto puede contener una cantidad mínima de mercurio
- Tenga cuidado con la rotura, la limpieza, el envío y/o la eliminación
Especificaciones
Especificaciones
| Fuente de luz | UV-C |
| Vataje | 4 W |
| Wavelength | 254 nm |
| Diámetro (métrico) | 15,5 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Lámparas de 4 W, 254 nm |
| Longitud (métrico) | 134,5 mm |
| Tipo de producto | Tubo de UV |