Learn More
Vilber Lourmat™ Tubo de UV
Código de producto. p-8010307
Change view
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
312 nm
365 nm
Vataje:
6 W
8 W
15 W
30 W
40 W
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Wavelength Vataje unitSize
11796678 254 nm 30 W 1 PCS
11786688 254 nm 8 W cada uno
11756778 254 nm 40 W cada uno
11706688 365 nm 8 W cada uno
11860250 312 nm 8 W 1 PCS
11716578 254 nm 6 W 1 PCS
11736588 365 nm 15 W cada uno
7 options
Código de producto. 11796678
Marca: Vilber Lourmat™ 907523011
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tubo UV (ultravioleta) intenso y resistente ideal para su uso en muchos entornos de laboratorio, investigación, científicos y otros
  • Diámetro estándar de 16 mm
Especificaciones
Vataje 30 W
Wavelength 254 nm
Diámetro (métrico) 33 mm
Longitud (métrico) 895 mm
Tipo de producto Tubo de UV