Learn More
Vilber Lourmat™ Tubo de UV
Código de producto. 11736588
Change view
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
312 nm
365 nm
Vataje:
6 W
8 W
15 W
30 W
40 W
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Wavelength Vataje unitSize
11736588 365 nm 15 W cada uno
11796678 254 nm 30 W 1 PCS
11786688 254 nm 8 W cada uno
11756778 254 nm 40 W cada uno
11706688 365 nm 8 W cada uno
11860250 312 nm 8 W 1 PCS
11716578 254 nm 6 W 1 PCS
7 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11736588
Brand: Vilber Lourmat™ 907521531
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Tubo UV (ultravioleta) intenso y resistente ideal para su uso en muchos entornos de laboratorio, investigación, científicos y otros
  • Diámetro estándar de 16 mm
Specifications
Vataje 15 W
Wavelength 365 nm
Diámetro (métrico) 33 mm
Longitud (métrico) 437 mm
Tipo de producto Tubo de UV