Learn More
Syngene™ Transiluminador UV para sistemas Ingenius3 y Nugenius
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15859932 Tienda Syngene Productos
Change view
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
302 nm
365 nm
Tamaño del filtro (métrico):
Área de visualización: 20 x 20 cm
Área de visualización: 20 x 24 cm
Frecuencia:
50 Hz
60 Hz
missing translation for 'unitSize'
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Wavelength Tamaño del filtro (métrico) Frecuencia unitSize
15859932 365 nm Área de visualización: 20 x 24 cm 50 Hz cada uno
15809942 254 nm Área de visualización: 20 x 24 cm 60 Hz cada uno
15829932 365 nm Área de visualización: 20 x 20 cm 60 Hz cada uno
15839932 302 nm Área de visualización: 20 x 20 cm 60 Hz cada uno
15849932 254 nm Área de visualización: 20 x 20 cm 60 Hz cada uno
15869932 365 nm Área de visualización: 20 x 24 cm 60 Hz cada uno
15879932 302 nm Área de visualización: 20 x 24 cm 50 Hz cada uno
15889932 302 nm Área de visualización: 20 x 24 cm 60 Hz cada uno
15899932 254 nm Área de visualización: 20 x 24 cm 50 Hz cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15859932 missing translation for 'mfr' Syngene™ missing translation for 'supplierNo' GE2024LE
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
El transiluminador UV sirve para iluminar cualquier muestra excitada por la luz UV. Sellado para permitir el uso de geles húmedos en la superficie.
Disponible en tensiones para 230 V (50 Hz), 230 V (60 Hz) (-E60), 115 V (60 Hz) (-A), 115 V (60 Hz) (-ACA) y 100 V (50-60 Hz) (-J). Las longitudes de onda disponibles son onda corta (254 nm, 2020S), onda media (302 nm, 2020M) y onda larga (365 nm, 2020L).
Specifications
Tipo de producto Transiluminador UV
Para utilizar con (equipo) Sistemas Ingenius3 y Nugenius
Área de filtración (métrica) 200 x 240 mm
Requisitos eléctricos 230 V 50 Hz 230 W
Tamaño del filtro (métrico) Área de visualización: 20 x 24 cm
Modelo Syngene 2024L-E
Tensión 240 V
Frecuencia 50 Hz
Intensity Fijo
Wavelength 365 nm
Tipo de iluminación UV