Learn More
Syngene™ Transiluminador UV para sistemas Ingenius3 y Nugenius
Tienda Syngene Productos
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
302 nm
365 nm
Tamaño del filtro (métrico):
Área de visualización: 20 x 20 cm
Área de visualización: 20 x 24 cm
Frecuencia:
50 Hz
60 Hz
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Disponible en tensiones para 230 V (50 Hz), 230 V (60 Hz) (-E60), 115 V (60 Hz) (-A), 115 V (60 Hz) (-ACA) y 100 V (50-60 Hz) (-J). Las longitudes de onda disponibles son onda corta (254 nm, 2020S), onda media (302 nm, 2020M) y onda larga (365 nm, 2020L).
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Transiluminador UV |
| Para utilizar con (equipo) | Sistemas Ingenius3 y Nugenius |
| Área de filtración (métrica) | 200 x 200 mm |
| Requisitos eléctricos | 230 V 50 Hz 230 W |
| Tamaño del filtro (métrico) | Área de visualización: 20 x 20 cm |
| Modelo | Syngene 2020L-E60 |
| Tensión | 230 V |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Intensity | Fijo |
| Wavelength | 365 nm |
| Mostrar más |