Learn More
Greiner Bio-One Microplaca de fondo plano UV-Star™ de 96 pocillos
Click to view available options
Color:
Transparente
Tamaño de la unidad:
40 PCS
Descripción
- Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
- Apirógenas
- Fabricada según las directrices de DIN ISO 9001
- Se utiliza para las determinaciones de ácido nucleico a 260nm/280nm
- Resistente a DMSO
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Estándar |
| Tapa | Sin tapa |
| matriz, red, conjunto | 16 x 24 |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Transparente |
| Material | Cicloolefina |
| N.° de pocillos | 384 |
| Volumen de trabajo (métrico) | De 15 to 110 μl |
| Esterilidad | No estéril |
| Volumen total del pocillo (métrico) | 131 μl |
| Mostrar más |