Learn More
UVP Placas convertidoras de luz UV
Código de producto. 12813918
Change view
Click to view available options
Área de filtración (imperial):
7,87 x 15,74 pulg.
8,26 x 10,23 pulg.
9,8 x 10,2 pulg.
Para utilizar con (aplicación):
Convierta 302 nm UV a 460-470 nm de luz azul
Convierta 302 nm UV a 480 nm de luz azul
Convierta 302 nm UV a luz blanca
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Área de filtración (imperial) Para utilizar con (aplicación) unitSize
12813918 8,26 x 10,23 pulg. Convierta 302 nm UV a 460-470 nm de luz azul cada uno
11778261 8,26 x 10,23 pulg. Convierta 302 nm UV a luz blanca cada uno
12893908 7,87 x 15,74 pulg. Convierta 302 nm UV a luz blanca 1 PCS
12803918 9,8 x 10,2 pulg. Convierta 302 nm UV a luz blanca 1 PCS
12833918 7,87 x 15,74 pulg. Convierta 302 nm UV a 460-470 nm de luz azul cada uno
15739769 9,8 x 10,2 pulg. Convierta 302 nm UV a 480 nm de luz azul cada uno
6 options
Código de producto. 12813918
Marca: UVP 38020001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La placa está especialmente diseñada para encajar fácilmente en la superficie del filtro del transiluminador.
  • Convierta luz UV a longitudes de onda de 460 a 470 nm con la placa Visi-Blue™ para visualizar tinciones de GFP
  • El vidrio resistente a los arañazos está montado en una carcasa metálica para una mayor durabilidad.
  • La junta de caucho impide que la placa se deslice.
  • Las asas están situadas en dos lados de la placa para facilitar la manipulación.
  • Hay varios tamaños de placa estándar disponibles
  • Variedad de longitudes de onda para documentación de geles, excitación de geles y adquisición de imágenes de geles
Especificaciones
Tipo de producto Placa convertidora
Para utilizar con (aplicación) Convierta 302 nm UV a 460-470 nm de luz azul
Área de filtración (imperial) 8,26 x 10,23 pulg.
Área de filtración (métrica) 21 x 26 cm
Modelo Placas del convertidor Visi-Blue