Learn More
UVP Lámpara UV de alta intensidad Blak-Ray de la serie B-100
Código de producto. 10783622
Click to view available options
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. 10783622
Marca: UVP 95012702
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Lámpara de alta potencia con irradiancia brillante para una fluorescencia óptima. La lámpara UV de alta intensidad UVP™ Blak-Ray de la serie B-100 está diseñada con una carcasa Cool-Touch.
  • La carcasa de plástico resistente al calor Cool-Touch™ permite a los usuarios manipular el cabezal de la lámpara independientemente del tiempo que haya estado funcionando
  • Las lámparas resistentes se pueden colocar boca abajo en una superficie de trabajo superficie sin que se dañe el filtro
  • La bombilla de foco de 100 W viene de serie en todos los modelos
  • El cabezal de la lámpara puede girar 360 grados cuando está conectado a la base para el funcionamiento manos libres o la lámpara se puede retirar de la base
  • Incluye cables principales y secundarios de 6,1 m
  • Uso para una amplia variedad de fines, incluidos ensayos no destructivos e inspección de fluorescencia
Especificaciones
Tensión 230 V
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Hertz 50/60 Hz
Modelo B-100AP
Tipo de producto Lámpara UV