Learn More
Vilber Lourmat™ Lámpara UV
Código de producto. 11820430
Change view
Click to view available options
Intensidad de la luz:
1100 mW/cm2
1350/1100 mW/cm2
1780 mW/cm2
2300 mW/cm2
340 mW/cm2
400 mW/cm2
700 mW/cm2
710 mW/cm2
Vataje:
4 W
6 W
15 W
30 W
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Intensidad de la luz Vataje unitSize
11820430 340 mW/cm2 4 W 1 PCS
11860380 400 mW/cm2 4 W 1 PCS
11870380 700 mW/cm2 6 W 1 PCS
11830430 710 mW/cm2 6 W 1 PCS
11800250 1100 mW/cm2 15 W cada uno
11796658 1350/1100 mW/cm2 30 W cada uno
11766668 1780 mW/cm2 30 W cada uno
11746668 2300 mW/cm2 30 W cada uno
8 options
Código de producto. 11820430
Marca: Vilber Lourmat™ 311100411
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Lámpara UV de longitud de onda única con filtro, una solución ideal para la investigación y enumeración de E. coli.
  • Lámpara UV de longitud de onda única con filtro
  • Lámpara UV de 6 W
  • Visualización rápida de las placas de CCM que requieren revelación UV
  • Completo con tubo UV y filtro
  • Investigación y enumeración de E. coli
  • Lámpara UV de 254 nm
Especificaciones
Tensión 220 V
Vataje 4 W
Wavelength 254 nm
Requisitos eléctricos 4 W, 220 V
Intensidad de la luz 340 mW/cm2
Cantidad de embalaje 1 Ea.
Tipo de producto UV Lamp