Learn More
Vilber Lourmat™ Lámpara UV
Descripción
- Lámpara UV de longitud de onda única con filtro
- Lámpara UV de 6 W
- Visualización rápida de las placas de CCM que requieren revelación UV
- Completo con tubo UV y filtro
- Investigación y enumeración de E. coli
- Lámpara UV de 254 nm
Especificaciones
Especificaciones
| Vataje | 15 W |
| Wavelength | 365 nm |
| Fondo (métrico) | 140 mm |
| Altura (métrico) | 117 mm |
| Longitud (métrico) | 505 mm |
| Intensidad de la luz | 1100 mW/cm2 |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Tipo de producto | Lámpara UV |