Learn More
Biochrom Cubeta estándar de sílice de grado UV con tapa
Código de producto. 11350132
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
200 μL
1 ml
2 ml
10 ml
Trayectoria óptica:
1 mm
5 mm
10 mm
50 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Trayectoria óptica unitSize
11350132 200 μL 1 mm cada uno
10417294 2 ml 10 mm cada uno
11360132 1 ml 5 mm cada uno
11370132 10 ml 50 mm cada uno
4 options
Código de producto. 11350132
Marca: Biochrom 80200254
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Celda rectangular estándar con tapa para espectrofotometría visible/UV. Ancho interno de 10 mm.
  • Celda rectangular estándar con tapa
  • 10 mm de ancho interno
  • Se ajusta a los soportes de células del espectrofotómetro estándar
  • Para uso con Ultrospec 7000/8000/9000 y Ultrospec 2100 pro
Especificaciones
Tipo Cubeta estándar
Capacidad (métrico) 200 μL
Material Sílice de grado UV
Anchura (métrico) interior 10 mm
Trayectoria óptica 1 mm
Altura (métrico) 45 mm
Anchura (métrico) 12,5 mm
Forma Rectangulares