Learn More
Biochrom Cubeta estándar de sílice de grado UV con tapa
Description
- Celda rectangular estándar con tapa
- 10 mm de ancho interno
- Se ajusta a los soportes de células del espectrofotómetro estándar
- Para uso con Ultrospec 7000/8000/9000 y Ultrospec 2100 pro
Specifications
Specifications
| Tipo | Cubeta estándar |
| Capacidad (métrico) | 2 ml |
| Material | Sílice de grado UV |
| Anchura (métrico) interior | 10 mm |
| Trayectoria óptica | 10 mm |
| Altura (métrico) | 45 mm |
| Anchura (métrico) | 12,5 mm |
| Forma | Rectangulares |