Learn More
Biochrom Cubeta semimicro de sílice de grado UV con tapa y paredes negras
Descripción
- Fabricada con de sílice de grado UV
- Trayectoria óptica de 10mm
- 4mm de ancho interno
- Volumen de trabajo mínimo de 800 μl
- Dimensiones externas de 12,5 x 45 mm
- Se ajusta a los soportes de células del espectrofotómetro estándar
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Cubeta semimicro estándar |
| Capacidad (métrico) | 400 μl |
| Material | Sílice de grado UV |
| Anchura (métrico) interior | 4 mm |
| Cantidad | 8 paq. |
| Trayectoria óptica | 10 mm |
| Wavelength Range | 190 to 1100 nm |
| Altura (métrico) | 45 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Para espectrofotómetros Ultrospec de doble haz |
| Anchura (métrico) | 12,5 mm |
| Mostrar más |