Learn More
Ratiolab™ Cubetas semimicro UV de 1,6 ml
Descripción
- Rango de longitud de onda aplicable de 220 a 900 nm
- Variación escasa de valores de extinción
- Excelente intervalo de transmisión óptica
- Producción ordenada por cavidad
- Trayectoria óptica de 10 mm
- Dimensiones exteriores de 12,5 x 12,5 x 45 mm
- Se suministran en gradillas prácticas StyroFoam: 100 cubetas idénticas en una caja de StyroFoam con una cubierta resellable
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Cubeta semimicro |
| Desechables | Sí |
| Capacidad (métrico) | 1,6 ml |
| Material | Plástico especial |
| Incluye | Cubierta resellable |
| Cantidad | 100/Paq. |
| Trayectoria óptica | 10 mm |
| Wavelength Range | De 220 a 900 nm |