Learn More
Benchmark Scientific™ UV-C Indicator Card for Research Use Only
Descripción
- Changes color in the presence of UV-C
- Used to verify operation of UV-C lamps
- Double sided
- For research use only
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Confirm Operation of UV-C Lights |
| Para utilizar con (equipo) | UV-Clave |
| Modelo | Double-Sided Card |
| Indicador de esterilización | Color Change Indicator |
| Esterilidad | No estéril |