missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ UTP18 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15505092
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15505092 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15505092 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA541860

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Peptide sequence: PARPSAAAAA IAVAAAEEER RLRQRNRLRL EEDKPAVERC LEELVFGDVE Sequence homology: Dog: 93%; Human: 100%; Pig: 86%; Rabbit: 92%.

UTP18 is involved in nucleolar processing of pre-18S ribosomal RNA and ribosome assembly.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno UTP18
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica UTP18
N.º de referencia del gen Q9Y5J1
Alias de gen 6230425C22Rik; 6430513M13; CDABP0061; CGI-48; U3 small nucleolar RNA-associated protein 18 homolog; Utp18; UTP18 small subunit (SSU) processome component homolog; UTP18 small subunit processome component; UTP18, small subunit (SSU) processome component, homolog; UTP18, small subunit (SSU) processome component, homolog (yeast); UTP18, small subunit processome component; WD repeat domain 50; WD repeat-containing protein 50; Wdr50
Símbolos de los genes UTP18
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human UTP18 (aa 51-100).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51096
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.